Ethyl-4,4-imethyl-3-oxovalerate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate, Ethyl Pivaloylacetate, 4,4-Dimethyl-3-oxovaleric Acid Ethyl Ester, Pivaloylacetic Acid Ethyl Ester
A19752.22
A19752.14
A19752.22EA
2160
PLN
A19752.22
A19752.14
Ethyl-4,4-imethyl-3-oxovalerate 97%
Ethyl-4,4-imethyl-3-oxovalerate
Purity: 97%
CAS No.: 17094-34-7
Molecular Formula: (CH3)3CC(O)CH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 172.22
Boiling Point: 88-90°/10mm
MDL No.: MFCD00042886
Formuła:
C₉H₁₆O₃ MW: 172.22 g/mol Temp. Wrzenia: 88…90 °C (10 mmHg) Gęstość: 0.967 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042886 Numer CAS: 17094-34-7 Numer WE (dawny EINECS): 241-162-4 |