Ethyl-3-thiopheneacetate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Ethyl thiophene-3-acetate
A19694.06
A19694.14
A19694.22
A19694.06EA
392
PLN
A19694.06
A19694.14
A19694.22
Ethyl-3-thiopheneacetate 98%
Ethyl-3-thiopheneacetate
Purity: 98%
CAS No.: 37784-63-7
Molecular Formula: C8H10O2S
Formula Weight: 170.23
Flash Point: 103°(217°F)
Refractive Index: 1.5100
Boiling Point: 110-114°/6mm
Beilstein Reference: 122555
MDL No.: MFCD00005472
Formuła:
C₈H₁₀O₂S Temp. Wrzenia: 110…114 °C (6 mmHg) Gęstość: 1,137 Temp. Zapłonu: 103 °C (217 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005472 Numer CAS: 37784-63-7 Numer WE (dawny EINECS): 253-665-6 |