Ethyl-2-methyl-4-pentenoate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl 2-methylpent-4-enoate, 2-Methyl-4-pentenoic Acid Ethyl Ester
A19526.14
A19526.22
A19526.14EA
629
PLN
A19526.14
A19526.22
Ethyl-2-methyl-4-pentenoate 98%
Ethyl-2-methyl-4-pentenoate
Purity: 98%
CAS No.: 53399-81-8
Molecular Formula: C8H14O2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4160
Boiling Point: 153-155°
Beilstein Reference: 1753406
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD00010235
Formuła:
C₈H₁₄O₂ Temp. Wrzenia: 153…155 °C Gęstość: 0,880 Temp. Zapłonu: 40 °C (104 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010235 Numer CAS: 53399-81-8 Numer WE (dawny EINECS): 258-520-0 ADR: 3,III |