4-(2-Furyl)-3-buten-2-one cis- and trans-mixture 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-(Furan-2-yl)but-3-en-2-one, Furfuralacetone
A19456.06
A19456.14
A19456.06EA
367
PLN
A19456.06
A19456.14
4-(2-Furyl)-3-buten-2-one cis- and trans-mixture 98%
4-(2-Furyl)-3-buten-2-one
Purity: 98%
CAS No.: 623-15-4
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 103°(217°F)
Melting Point: 33-38°
Boiling Point: 112-115°/10mm
Beilstein Reference: 109696
MDL No.: MFCD00039566
Formuła:
C₈H₈O₂ Temp. Wrzenia: 112…115 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 33…38 °C Temp. Zapłonu: 103 °C (217 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039566 Numer CAS: 623-15-4 Numer WE (dawny EINECS): 210-774-3 |