Ethyl-3-benzoylacrylate predominantly trans 94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ethyl 4-oxo-4-phenylbut-2-enoate
A19426.09
A19426.18
A19426.09EA
262
PLN
A19426.09
A19426.18
Ethyl-3-benzoylacrylate predominantly trans 94%
Ethyl-3-benzoylacrylate
Purity: 94%
CAS No.: 17450-56-5
Molecular Formula: C12H12O3
Formula Weight: 204.23
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.5430
Boiling Point: 184-185°/25mm
Beilstein Reference: 2210035
UN No.: UN2810
MDL No.: MFCD00011533
Formuła:
C₁₂H₁₂O₃ Temp. Wrzenia: 184…185 °C (25 mmHg) Gęstość: 1,12 Temp. Zapłonu: 88 °C (190 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011533 Numer CAS: 17450-56-5 Numer WE (dawny EINECS): 408-040-4 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |