(4-tert-Butylphenoxy)acetyl chloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-(4-(tert-Butyl)phenoxy)acetyl chloride
A19408.09
A19408.18
A19408.09EA
423
PLN
A19408.09
A19408.18
(4-tert-Butylphenoxy)acetyl chloride 98%
(4-tert-Butylphenoxy)acetyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 90734-55-7
Molecular Formula: C12H15O2Cl
Formula Weight: 226.71
Refractive Index: 1.5165
Boiling Point: 130-132°/5mm
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00798568
Formuła:
C₁₂H₁₅ClO₂ Temp. Wrzenia: 130…132 °C (5 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00798568 Numer CAS: 90734-55-7 ADR: 8,II |