Ethyl-trans-4-decenoate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A19364.09
A19364.18
A19364.09EA
339
PLN
A19364.09
A19364.18
Ethyl-trans-4-decenoate 97%
Ethyl-trans-4-decenoate
Purity: 97%
CAS No.: 76649-16-6
Molecular Formula: CH3(CH2)4CH=CHCH2CH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 198.31
Refractive Index: 1.4370
MDL No.: MFCD00015574
Formuła:
C₁₂H₂₂O₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015574 Numer CAS: 76649-16-6 Numer WE (dawny EINECS): 278-509-4 |