Pyridine hydrobromide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Pyridinium Bromide
A19314.0B
A19314.18
A19314.30
A19314.0BEA
1680
PLN
A19314.0B
A19314.18
A19314.30
Pyridine hydrobromide 98%
Pyridine hydrobromide
Purity: 98%
CAS No.: 18820-82-1
Molecular Formula: C5H5N.HBr
Formula Weight: 160.01
Melting Point: 216-220°
MDL No.: MFCD00012801
Formuła:
C₅H₅N Temp. topnienia: 216…220 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012801 Numer CAS: 18820-82-1 Numer WE (dawny EINECS): 242-600-7 |