Neryl acetate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 141-12-8
Molecular Formula: C12H20O2
Formula Weight: 196.29
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.4600
Odour: Pleasant
Boiling Point: 133-135°/25mm
Beilstein Reference: 1722814
MDL No.: MFCD00063205
Formuła:
C₁₂H₂₀O₂ Temp. Wrzenia: 133…135 °C (25 mmHg) Gęstość: 0,910 Temp. Zapłonu: 98 °C (208 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00063205 Numer CAS: 141-12-8 Numer WE (dawny EINECS): 205-459-2 |