5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A19258.88
A19258.02
A19258.88EA
1650
PLN
A19258.88
A19258.02
5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid 97%
5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 38422-62-7
Molecular Formula: C10H14O3
Formula Weight: 182.22
Melting Point: 90-94°
MDL No.: MFCD00221068
Formuła:
C₁₀H₁₄O₃ MW: 182.22 g/mol Temp. topnienia: 90…94 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00221068 Numer CAS: 38422-62-7 |