Dimethyl-3,4-dihydroxypyrrole-2,5-dicarboxylate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Dimethyl 3,4-dihydroxy-1H-pyrrole-2,5-dicarboxylate
A19238.03
A19238.06
A19238.03EA
225
PLN
A19238.03
A19238.06
Dimethyl-3,4-dihydroxypyrrole-2,5-dicarboxylate 97%
Dimethyl-3,4-dihydroxypyrrole-2,5-dicarboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 1632-19-5
Molecular Formula: C8H9NO6
Formula Weight: 215.16
Flash Point:
Formuła:
C₈H₉NO₆ MW: 215.16 g/mol Temp. Wrzenia: 268…272 °C Temp. topnienia: 209…212 °C Gęstość: 1.248 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00276587 Numer CAS: 1632-19-5 |