Farnesylacetone mixture of isomers 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A19234.18
A19234.30
A19234.18EA
366
PLN
A19234.18
A19234.30
Farnesylacetone mixture of isomers 97%
Farnesylacetone
Purity: 97%
CAS No.: 762-29-8
Molecular Formula: C18H30O
Formula Weight: 262.44
Flash Point:
Formuła:
C₁₈H₃₀O Gęstość: 0,880 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036517 Numer CAS: 762-29-8 Numer WE (dawny EINECS): 212-097-9 |