5-Acetylindan 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A19102.09
A19102.18
A19102.88
A19102.09EA
1310
PLN
A19102.09
A19102.18
A19102.88
5-Acetylindan 97%
5-Acetylindan
Purity: 97%
CAS No.: 4228-10-8
Molecular Formula: C11H12O
Formula Weight: 160.22
Boiling Point: 85-87°/0.05mm
MDL No.: MFCD00021246
Formuła:
C₁₁H₁₂O Temp. Wrzenia: 85…87 °C (0,05 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00021246 Numer CAS: 4228-10-8 |