3-Hepten-2-one 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A19086.09
A19086.18
A19086.09EA
408
PLN
A19086.09
A19086.18
3-Hepten-2-one 97%
3-Hepten-2-one
Purity: 97%
CAS No.: 1119-44-4
Molecular Formula: C7H12O
Formula Weight: 112.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 49°(120°F)
Refractive Index: 1.4450
Boiling Point: 156°
Beilstein Reference: 1739239
UN No.: UN1224
MDL No.: MFCD00015564
Formuła:
C₇H₁₂O Temp. Wrzenia: 156 °C Gęstość: 0,860 Temp. Zapłonu: 49 °C (120 °F) |
Numer MDL:
MFCD00015564 Numer CAS: 1119-44-4 Numer WE (dawny EINECS): 214-278-8 ADR: 3,III |