N-Cbz-L-serine 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
N-Carbobenzyloxy-L-serine, Z-Ser-OH, N-Cbz-L-serine
A19050.06
A19050.14
A19050.22
A19050.06EA
343
PLN
A19050.06
A19050.14
A19050.22
N-Cbz-L-serine 99%
N-Cbz-L-serine
Purity: 99%
CAS No.: 1145-80-8
Molecular Formula: C11H13NO5
Formula Weight: 239.23
Melting Point: 117-120°
Beilstein Reference: 2058314
Optical Rotation: +6° (c=7 in acetic acid)
MDL No.: MFCD00002662
Formuła:
C₁₁H₁₃NO₅ MW: 239.2 g/mol Temp. topnienia: 117…120 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002662 Numer CAS: 1145-80-8 Numer WE (dawny EINECS): 214-546-4 |