Phosphonitrilic chloride trimer 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A18986.22
A18986.06
A18986.14
A18986.22EA
2320
PLN
A18986.22
A18986.06
A18986.14
Phosphonitrilic chloride trimer 98%
Phosphonitrilic chloride trimer
Purity: 98%
CAS No.: 940-71-6
Molecular Formula: Cl6N3P3
Formula Weight: 347.66
Melting Point: 111-115°
Boiling Point: 127°/13mm
UN No.: UN3260
MDL No.: MFCD00006474
Formuła:
Cl₆N₃P₃ Temp. Wrzenia: 127 °C (13 mmHg) Temp. topnienia: 111…115 °C Gęstość: 1,98 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006474 Numer CAS: 940-71-6 Numer WE (dawny EINECS): 213-376-8 ADR: 8,II |