2-Nitrobenzylamine hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(2-Nitrophenyl)methanamine hydrochloride
A18900.06
A18900.03
A18900.06EA
1210
PLN
A18900.06
A18900.03
2-Nitrobenzylamine hydrochloride 98%
2-Nitrobenzylamine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 24835-08-3
Molecular Formula: C7H8N2O2.HCl
Formula Weight: 188.62
Melting Point: 250° dec.
MDL No.: MFCD00136280
Formuła:
C₇H₈N₂O₂·HCl MW: 188.62 g/mol Temp. topnienia: 250 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00136280 Numer CAS: 24835-08-3 |