9-Fluoreneacetic acid ≥99.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A18772.03
A18772.06
A18772.03EA
627
PLN
A18772.03
A18772.06
9-Fluoreneacetic acid ≥99.5%
9-Fluoreneacetic acid
Purity: 99.5+%
CAS No.: 6284-80-6
Molecular Formula: C15H12O2
Formula Weight: 224.26
Melting Point: 133-135°
MDL No.: MFCD00013262
Formuła:
C₁₅H₁₂O₂ Temp. topnienia: 133…135 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013262 Numer CAS: 6284-80-6 |