Ethyl-3-(2-furyl)propionate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A18732.14
A18732.06
A18732.14EA
916
PLN
A18732.14
A18732.06
Ethyl-3-(2-furyl)propionate 98%
Ethyl-3-(2-furyl)propionate
Purity: 98%
CAS No.: 10031-90-0
Molecular Formula: C9H12O3
Formula Weight: 168.19
MDL No.: MFCD00036496
Formuła:
C₉H₁₂O₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036496 Numer CAS: 10031-90-0 Numer WE (dawny EINECS): 233-097-5 |