Drukuj
Bisabolene mixture of isomers 96% (sum of isomers)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 4-(1,5-Dimethyl-4-hexenylidene)-1-methylcyclohexene
A18724.09 A18724.18
A18724.09EA 281 PLN
A18724.09 A18724.18
Bisabolene mixture of isomers 96% (sum of isomers)
Bisabolene
CAS No.: 495-62-5 Molecular Formula: C15H24 Formula Weight: 204.36 Refractive Index: 1.4940 MDL No.: MFCD00129080
Formuła: C₁₅H₂₄
MW: 204.36 g/mol
Gęstość: 0.89
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00129080
Numer CAS: 495-62-5
Numer WE (dawny EINECS): 207-805-8