Nitrofurazone ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A18593.14
A18593.22
A18593.30
A18593.14EA
203
PLN
A18593.14
A18593.22
A18593.30
Nitrofurazone ≥98%
Nitrofurazone
Purity: 98+%
CAS No.: 59-87-0
Molecular Formula: C6H6N4O4
Formula Weight: 198.14
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 86403
MDL No.: MFCD00003225
Formuła:
C₆H₆N₄O₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003225 Numer CAS: 59-87-0 Numer WE (dawny EINECS): 200-443-1 Klasyfikacja Merck : 14,6600 |