eozyna żółtawa
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A18578.09
A18578.18
A18578.09EA
190
PLN
A18578.09
A18578.18
eozyna żółtawa
eozyna żółtawa
CAS No.: 17372-87-1
MDL No.: MFCD00146926
Formuła:
C₂₀H₆Br₄Na₂O₅ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005040 Numer CAS: 17372-87-1 |