Phenyl trans-styryl sulphone 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A18556.06
A18556.03
A18556.06EA
1520
PLN
A18556.06
A18556.03
Phenyl trans-styryl sulphone 98%
Phenyl trans-styryl sulphone
Purity: 98%
CAS No.: 16212-06-9
Molecular Formula: C14H12O2S
Formula Weight: 244.32
Melting Point: 74-76°
MDL No.: MFCD00159177
Formuła:
C₁₄H₁₂O₂S Temp. topnienia: 74…76 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00159177 Numer CAS: 16212-06-9 |