Drukuj
1,10-Phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid hydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A18548.01 A18548.03
A18548.01EA 1010 PLN
A18548.01 A18548.03
1,10-Phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid hydrate 98%
1,10-Phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid hydrate
Purity: 98% CAS No.: 57709-61-2 Molecular Formula: C14H8N2O4.xH2O Formula Weight: 268.23(anhy) MDL No.: MFCD00209670
Formuła: C₁₄H₈N₂O₄·xH₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00209670
Numer CAS: 57709-61-2