Salbutamol sulphate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Bronchospray, Proventil-HFA, Salbutamol hemisulphate, Albuterol hemissulphate, 2-(tert-Butylamino)-1-(4-hydroxy-3-hydroxymethylphenyl)ethanol sulphate, Albutarol sulphate, 5-[2-(tert-Butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-hydroxybenzyl Alcohol sulphate
A18544.03
A18544.06
A18544.03EA
317
PLN
A18544.03
A18544.06
Salbutamol sulphate 99%
Salbutamol sulphate
Purity: 99%
CAS No.: 51022-70-9
Molecular Formula: C26H42N2O6.H2SO4
Formula Weight: 576.70
MDL No.: MFCD00055200
Formuła:
(C₁₃H₂₁NO₃)₂·H₂SO₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00055200 Numer CAS: 51022-70-9 Numer WE (dawny EINECS): 256-916-8 |