O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
PFBHA.HCl
A18368.01
A18368.03
A18368.06
A18368.01EA
513
PLN
A18368.01
A18368.03
A18368.06
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride ≥99%
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride
Purity: 99+%
CAS No.: 57981-02-9
Molecular Formula: C7H4F5NO.HCl
Formula Weight: 249.57
Melting Point: ca 215° subl.
Beilstein Reference: 4031190
MDL No.: MFCD00012953
Formuła:
C₇H₄F₅NO Temp. topnienia: ∼ 215 °C (subl.) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012953 Numer CAS: 57981-02-9 Numer WE (dawny EINECS): 261-057-7 |