trans,cis-2,6-Nonadienal ≥90% remainder mainly trans,trans-isomer
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A18356.14
A18356.06
A18356.03
A18356.14EA
3160
PLN
A18356.14
A18356.06
A18356.03
trans,cis-2,6-Nonadienal ≥90% remainder mainly trans,trans-isomer
trans,cis-2,6-Nonadienal
Purity: 90+%
CAS No.: 557-48-2
Molecular Formula: C9H14O
Formula Weight: 138.20
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.4740
Boiling Point: 90°/4mm
MDL No.: MFCD00007009
Formuła:
C₉H₁₄O Temp. Wrzenia: 90 °C (4 mmHg) Gęstość: 0,866 Temp. Zapłonu: 76 °C (169 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007009 Numer CAS: 557-48-2 Numer WE (dawny EINECS): 209-178-6 |