Sodium taurocholate hydrate 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A18346.14
A18346.06
A18346.03
A18346.14EA
4750
PLN
A18346.14
A18346.06
A18346.03
Sodium taurocholate hydrate 96%
Sodium taurocholate hydrate
Purity: 97%
CAS No.: 345909-26-4
Molecular Formula: C26H44NNaO7S.xH2O
Formula Weight: 537.73(anhy)
Physical Form: Crystals
Appearance: White
Optical Rotation: +23.0° (c=3 in water)
MDL No.: MFCD00150819
Formuła:
C₂₆H₄₆NNaO₈S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150819 Numer CAS: 345909-26-4 Numer WE (dawny EINECS): 205-653-7 Klasyfikacja Merck : 14,9075 |