5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazole 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
5-Chlorobenzo-2,1,3-thiadiazole
A18286.03
A18286.06
A18286.03EA
660
PLN
A18286.03
A18286.06
5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazole 98%
5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazole
Purity: 98%
CAS No.: 2207-32-1
Molecular Formula: C6H3ClN2S
Formula Weight: 170.62
Melting Point: 55-57°
MDL No.: MFCD00174269
Formuła:
C₆H₃ClN₂S MW: 170.62 g/mol Temp. topnienia: 55…57 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00174269 Numer CAS: 2207-32-1 |