Indium(III) phosphate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A18281.06
A18281.14
A18281.06EA
391
PLN
A18281.06
A18281.14
Indium(III) phosphate 98%
Indium(III) phosphate
Purity: 98%
CAS No.: 14693-82-4
Molecular Formula: InPO4
Formula Weight: 209.79
MDL No.: MFCD00016154
Formuła:
InPO₄ Gęstość: 4,9 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016154 Numer CAS: 14693-82-4 |