Acid green 1
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Naphthol Green B, Iron, tris(5,6-dihydro-5,6-dioxo-2-naphthalenesulphonic acid 5-oximato)-,trisodium salt
A18268.14
A18268.22
A18268.14EA
188
PLN
A18268.14
A18268.22
Acid green 1
Acid green 1
CAS No.: 19381-50-1
Molecular Formula: C30H15FeN3Na3O15S3
Formula Weight: 878.47
MDL No.: MFCD00003886
Formuła:
C₃₀H₁₈FeN₃O₁₅S₃ MW: 878.45 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003886 Numer CAS: 19381-50-1 Numer WE (dawny EINECS): 243-010-2 |