N-Acetyl-ε-caprolactam 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
N-Acetyl-2-oxohexamethyleneimine, N-Acetylcaprolactam
A18257.14
A18257.22
A18257.14EA
296
PLN
A18257.14
A18257.22
N-Acetyl-ε-caprolactam 99%
N-Acetyl-epsilon-caprolactam
Purity: 99%
CAS No.: 1888-91-1
Molecular Formula: C8H13NO2
Formula Weight: 155.20
Flash Point: 122°(252°F)
Refractive Index: 1.4890
Boiling Point: 124°/12mm
Beilstein Reference: 119598
MDL No.: MFCD00003262
Formuła:
C₈H₁₃NO₂ Temp. Wrzenia: 124 °C (12 mmHg) Gęstość: 1,094 Temp. Zapłonu: 122 °C (252 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003262 Numer CAS: 1888-91-1 Numer WE (dawny EINECS): 217-565-6 |