Drukuj
N-(2-Cyanoethyl)glycine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N-(2-Cyanoethyl)aminoacetic Acid
A18199.06 A18199.14
A18199.06EA 228 PLN
A18199.06 A18199.14
N-(2-Cyanoethyl)glycine 98%
N-(2-Cyanoethyl)glycine
Purity: 98% CAS No.: 3088-42-4 Molecular Formula: NCCH2CH2NHCH2CO2H Formula Weight: 128.13 Melting Point: ca 195° dec. Beilstein Reference: 1756230 UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00066903
Formuła: C₅H₈N₂O₂
MW: 128.13 g/mol
Temp. topnienia: ∼ 195 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066903
Numer CAS: 3088-42-4
Numer WE (dawny EINECS): 221-418-1
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III