Zinc chromate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A18178.30
A18178.0B
A18178.30EA
570
PLN
A18178.30
A18178.0B
Zinc chromate
Zinc chromate
CAS No.: 13530-65-9
Molecular Formula: ZnCrO4
Formula Weight: 181.37
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00036281
Formuła:
ZnCrO₄ Gęstość: 3,4 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036281 Numer CAS: 13530-65-9 Numer WE (dawny EINECS): 236-878-9 ADR: 9,III |