1-Allyl-3-(2-hydroxyethyl)-2-thiourea 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A18161.18
A18161.30
A18161.18EA
344
PLN
A18161.18
A18161.30
1-Allyl-3-(2-hydroxyethyl)-2-thiourea 97%
1-Allyl-3-(2-hydroxyethyl)-2-thiourea
Purity: 97%
CAS No.: 105-81-7
Molecular Formula: C6H12N2OS
Formula Weight: 160.24
Melting Point: 77-79°
MDL No.: MFCD00002838
Formuła:
C₆H₁₂N₂OS Temp. topnienia: 77…79 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002838 Numer CAS: 105-81-7 Numer WE (dawny EINECS): 203-334-7 |