L-Lysine methyl ester dihydrochloride 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
H-Lys-OMe·2HCl, H-Lys-OMe.2HCl
A18157.14
A18157.22
A18157.36
A18157.14EA
587
PLN
A18157.14
A18157.22
A18157.36
L-Lysine methyl ester dihydrochloride 99%
L-Lysine methyl ester dihydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 26348-70-9
Molecular Formula: C7H16N2O2.2HCl
Formula Weight: 233.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 200° dec.
Beilstein Reference: 5302183
MDL No.: MFCD00039067
Formuła:
C₇H₁₆N₂O₂ MW: 233.13 g/mol Temp. topnienia: ∼ 200 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00039067 Numer CAS: 26348-70-9 Numer WE (dawny EINECS): 247-625-7 |