2-Naphthyl phenyl ketone 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Benzoylnaphthalene
A18121.03
A18121.06
A18121.03EA
370
PLN
A18121.03
A18121.06
2-Naphthyl phenyl ketone 98%
2-Naphthyl phenyl ketone
Purity: 98%
CAS No.: 644-13-3
Molecular Formula: C17H12O
Formula Weight: 232.28
Melting Point: 80-82°
Boiling Point: 216-216°/7mm
MDL No.: MFCD00004106
Formuła:
C₁₇H₁₂O MW: 232.28 g/mol Temp. Wrzenia: 216…216 °C (7 mmHg) Temp. topnienia: 80…82 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004106 Numer CAS: 644-13-3 Numer WE (dawny EINECS): 211-410-6 |