N-Methylbenzamide 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A18057.06
A18057.14
A18057.06EA
437
PLN
A18057.06
A18057.14
N-Methylbenzamide 99%
N-Methylbenzamide
Purity: 99%
CAS No.: 613-93-4
Molecular Formula: C8H9NO
Formula Weight: 135.17
Melting Point: 76-81°
MDL No.: MFCD00011642
Formuła:
C₈H₉NO Temp. topnienia: 76…81 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011642 Numer CAS: 613-93-4 Numer WE (dawny EINECS): 210-362-3 |