Methyl-4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methyl 4-Hydroxy-3,5-Dimethoxybenzoate, Methyl syringate
A18054.06
A18054.14
A18054.06EA
376
PLN
A18054.06
A18054.14
Methyl-4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoate ≥98%
Methyl-4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoate
Purity: 98+%
CAS No.: 884-35-5
Molecular Formula: C10H12O5
Formula Weight: 212.20
Melting Point: 102-108°
Beilstein Reference: 2217524
MDL No.: MFCD00017199
Formuła:
C₁₀H₁₂O₅ Temp. topnienia: 102…108 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017199 Numer CAS: 884-35-5 Numer WE (dawny EINECS): 429-050-5 |