Amberlyst® A-21 ion exchange resin
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A17956.30
A17956.0B
A17956.30EA
365
PLN
A17956.30
A17956.0B
Amberlyst® A-21 ion exchange resin
Amberlyst® A-21
CAS No.: 9049-93-8
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00145842
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00145842 Numer CAS: 9049-93-8 |