Manganese(III) phosphate hydrate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A17868.09
A17868.18
A17868.09EA
269
PLN
A17868.09
A17868.18
Manganese(III) phosphate hydrate 99%
Manganese(III) phosphate hydrate
Purity: 99%
CAS No.: 104663-56-1
Molecular Formula: MnPO4.xH2O
Formula Weight: 149.91(anhy)
MDL No.: MFCD00209658
Formuła:
MnPO₄·xH₂O MW: 149.91 g/mol (anhy) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00209658 Numer CAS: 104663-56-1 |