L-Isoleucine methyl ester hydrochloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
H-Ile-OMe·HCl, H-Ile-OMe.HCl
A17847.03
A17847.06
A17847.14
A17847.03EA
194
PLN
A17847.03
A17847.06
A17847.14
L-Isoleucine methyl ester hydrochloride ≥98%
L-Isoleucine methyl ester hydrochloride
Purity: 98+%
CAS No.: 18598-74-8
Molecular Formula: C7H15NO2.HCl
Formula Weight: 181.66
Melting Point: 98-100°
Beilstein Reference: 3595132
MDL No.: MFCD00038911
Formuła:
C₇H₁₅NO₂ MW: 181.66 g/mol Temp. topnienia: 98…100 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00038911 Numer CAS: 18598-74-8 Numer WE (dawny EINECS): 242-437-1 |