Benzo[h]quinoline 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
7,8-Benzoquinoline, alpha-Naphthoquinoline, 4-Azaphenanthrene
A17794.03
A17794.06
A17794.03EA
231
PLN
A17794.03
A17794.06
Benzo[h]quinoline 98%
Benzo[h]quinoline
Purity: 98%
CAS No.: 230-27-3
Molecular Formula: C13H9N
Formula Weight: 179.22
Flash Point:
Formuła:
C₁₃H₉N Temp. Wrzenia: 233 °C (47 mmHg) Temp. topnienia: 48…52 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004984 Numer CAS: 230-27-3 Numer WE (dawny EINECS): 205-937-0 |