N-Methyl-ε-caprolactam 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
N-Methyl-2-azacycloheptanone, 1-Methylazepan-2-one
A17776.14
A17776.22
A17776.14EA
414
PLN
A17776.14
A17776.22
N-Methyl-ε-caprolactam 96%
N-Methyl-epsilon-caprolactam
Purity: 96%
CAS No.: 2556-73-2
Molecular Formula: C7H13NO
Formula Weight: 127.18
Flash Point: 103°(217°F)
Refractive Index: 1.4840
Boiling Point: 106-108°/6mm
MDL No.: MFCD00003263
Formuła:
C₇H₁₃NO Temp. Wrzenia: 106…108 °C (6 mmHg) Gęstość: 0,991 Temp. Zapłonu: 103 °C (217 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003263 Numer CAS: 2556-73-2 Numer WE (dawny EINECS): 219-874-1 |