Amberlite® IRA-410 (Cl) ion exchange resin
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A17734.0E
A17734.22
A17734.36
A17734.0EEA
2410
PLN
A17734.0E
A17734.22
A17734.36
Amberlite® IRA-410 (Cl) ion exchange resin
Amberlite® IRA-410 (Cl)
CAS No.: 9002-26-0
Odour: Amine-like
MDL No.: MFCD00132710
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00132710 Numer CAS: 9002-26-0 Klasyfikacja Merck : 14,382 |