8-Hydroxyjulolidine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,2,3,5,6,7-Hexahydropyrido[3,2,1-ij]quinolin-8-ol, 2,3,6,7-Tetrahydro-1H,5H-benzo[ij]quinolizin-8-ol
A17692.03
A17692.06
A17692.03EA
533
PLN
A17692.03
A17692.06
8-Hydroxyjulolidine 97%
8-Hydroxyjulolidine
Purity: 97%
CAS No.: 41175-50-2
Molecular Formula: C12H15NO
Formula Weight: 189.26
Melting Point: 132-135°
Beilstein Reference: 1530423
MDL No.: MFCD00006918
Formuła:
C₁₂H₁₅NO Temp. topnienia: 132…135 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006918 Numer CAS: 41175-50-2 Numer WE (dawny EINECS): 255-247-9 |