Ethyl (4-nitrobenzoyl)acetate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
3-(4-Nitrophenyl)-3-oxopropionic Acid Ethyl Ester, (4-Nitrobenzoyl)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-(4-Nitrophenyl)-3-oxopropionate
A17603.09
A17603.18
A17603.30
A17603.09EA
376
PLN
A17603.09
A17603.18
A17603.30
Ethyl (4-nitrobenzoyl)acetate 97%
Ethyl (4-nitrobenzoyl)acetate
Purity: 97%
CAS No.: 838-57-3
Molecular Formula: C11H11NO5
Formula Weight: 237.21
Melting Point: 68-73°
Beilstein Reference: 1124763
MDL No.: MFCD00007357
Formuła:
C₁₁H₁₁NO₅ Temp. topnienia: 68…73 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007357 Numer CAS: 838-57-3 Numer WE (dawny EINECS): 212-656-7 |