1,4-Benzoquinone dioxime 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A17532.0B
A17532.18
A17532.30
A17532.0BEA
3280
PLN
A17532.0B
A17532.18
A17532.30
1,4-Benzoquinone dioxime 95%
1,4-Benzoquinone dioxime
Purity: 95%
CAS No.: 105-11-3
Molecular Formula: C6H6N2O2
Formula Weight: 138.13
Melting Point: ca 223° dec.
Beilstein Reference: 2043234
MDL No.: MFCD00063636
Formuła:
C₆H₆N₂O₂ Gęstość: 1,490 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00063636 Numer CAS: 105-11-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-271-5 |