N-tert-Butyl-ɑ-phenylnitrone 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
PBN, N-Benzylidene-tert-butylamine N-Oxide, N-tert-Butyl-α-phenylnitrone
A17442.03
A17442.06
A17442.03EA
571
PLN
A17442.03
A17442.06
N-tert-Butyl-ɑ-phenylnitrone 98%
N-tert-Butyl-alpha-phenylnitrone
Purity: 98%
CAS No.: 3376-24-7
Molecular Formula: C11H15NO
Formula Weight: 177.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 71-75°
Beilstein Reference: 2044028
MDL No.: MFCD00008799
Formuła:
C₁₁H₁₅NO MW: 177.25 g/mol Temp. topnienia: 71…75 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00008799 Numer CAS: 3376-24-7 Numer WE (dawny EINECS): 222-168-6 Klasyfikacja Merck : 14,7056 |