Lithium formate monohydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Formic Acid Lithium Salt, Lithium formate hydrate
A17432.18
A17432.30
A17432.18EA
235
PLN
A17432.18
A17432.30
Lithium formate monohydrate 98%
Lithium formate monohydrate
Purity: 98%
CAS No.: 6108-23-2
Molecular Formula: LiOOCH.xH2O
Formula Weight: 51.96(anhy)
Odour: Mild
Melting Point: 94° dec.
MDL No.: MFCD00050823
Formuła:
HCO₂Li·H₂O MW: 51.96 g/mol (anhy) Temp. topnienia: 94 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00050823 Numer CAS: 6108-23-2 Numer WE (dawny EINECS): 209-133-0 |